Merck
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
Sinónimos:
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 186,00
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 186,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
279.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
80-85 °C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)