Merck
70590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
technical, ~70% (T)
Sinónimos:
1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
246.21
Beilstein:
3640154
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
~70% (T)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F Bessette
Journal of biochemical and biophysical methods, 1(4), 209-219 (1979-08-01)
The differential mobilities of compounds in an electric field are important analytical criteria and we can use them to bring electrophoretically pure components of a mixture medium on which they are separated. To this end, the compound undergoing reaction are