Merck
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
assay
96%
form
solid
mp
170-172 °C
SMILES string
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
InChI key
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)