705152
Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
solid
mp
177-181 °C
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)