Merck
704873
Sigma-Aldrich
trans-2-(Tributyltin)vinylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36BNO4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
472.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
53-57 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C7H9BNO4.3C4H9.Sn/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8;3*1-3-4-2;/h1,3H,4-5H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
UMFJUFYLUPLACI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)