Merck
704547
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furanboronic acid MIDA ester
97% (H-NMR)
Sinónimos:
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10BNO6
Número de CAS:
Peso molecular:
251.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97% (H-NMR)
form
solid
mp
238-240 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)