Merck
704385
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
p-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
156 °C (dec.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)