Merck
704334
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
147.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Clave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)