Merck
703834
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
224-229 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
Clave InChI
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jimsheena V Karakkat et al.
Nucleic acids research, 47(19), 10086-10103 (2019-09-19)
The metabolic sensor Per-Arnt-Sim (Pas) domain-containing serine/threonine kinase (PASK) is expressed predominantly in the cytoplasm of different cell types, although a small percentage is also expressed in the nucleus. Herein, we show that the nuclear PASK associates with the mammalian