703281
3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI key
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)