Merck
703265
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
powder
mp
95-100 °C
functional group
aldehyde
fluoro
SMILES string
Cc1onc(-c2ccc(F)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8FNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Inchi Key
GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)