Saltar a
703117
Tris(hydroxymethyl-13C)aminomethane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
2-Amino-2-(hydroxymethyl-13C)propane-1,3-diol, TRIS-13C3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13C3H11NO3
Peso molecular:
124.11
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mol wt
124.09 by atom % calculation
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
162-165 °C
mass shift
M+3
SMILES string
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)