Merck
703095
Sigma-Aldrich
Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
95%
Sinónimos:
Frustrated phosphonium borate 2, Hydrogen[4-[dimesitylphosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
About This Item
Fórmula lineal:
H+[(((CH3)3C6H2)2PC6F4)B(H) (C6F5)2]
Número de CAS:
Peso molecular:
764.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
95%
mp
211-216 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c([PH+](c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(F)c(F)c([BH-](c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5c(F)c(F)c(F)c(F)c5F)c(F)c3F)c(C)c1
InChI
1S/C36H23BF14P/c1-11-7-13(3)34(14(4)8-11)52(35-15(5)9-12(2)10-16(35)6)36-32(50)24(42)19(25(43)33(36)51)37(17-20(38)26(44)30(48)27(45)21(17)39)18-22(40)28(46)31(49)29(47)23(18)41/h7-10,37H,1-6H3/q-1/p+1
Clave InChI
IENZHWXRYKZMGT-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
Catalyst for metal-free hydrogenation
Reactant for:
  • Formation of phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
  • Metal-free hydrogen activation
Frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines. Activates dihydrogen under mild conditions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gregory C Welch et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5802), 1124-1126 (2006-11-18)
Although reversible covalent activation of molecular hydrogen (H2) is a common reaction at transition metal centers, it has proven elusive in compounds of the lighter elements. We report that the compound (C6H2Me3)2PH(C6F4)BH(C6F5)2 (Me, methyl), which we derived through an unusual
Metal-free catalytic hydrogenation.
Preston A Chase et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(42), 8050-8053 (2007-08-19)