Merck
702765
Sigma-Aldrich
Sodium tert-pentoxide solution
1.4 M in THF
Sinónimos:
tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 167,00
500 ML
US$ 546,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 167,00
500 ML
US$ 546,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NaO
Número de CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
1.4 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.415
densidad
0.904 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)