Merck
702447
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-indazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
180-185 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
WMKDUJVLNZANRN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)