Merck
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
6-(Piperidino)nicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
209-213 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
InChI key
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)