Merck
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
≥97.0%
Sinónimos:
1-Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
323.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0%
form
powder
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI key
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)