Merck
702064
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
30-39 °C
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C2CNCCN2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
Clave InChI
SAQIBFOALNPYFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)