Merck
702048
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) oxide, dispersion
greener alternative
10 wt. % in isopropanol, nanoparticles, <100 nm (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Yttria
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 233,00
About This Item
Fórmula lineal:
Y2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
dispersion
nanoparticles
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 wt. % in isopropanol
tamaño de partícula
<100 nm (DLS)
pH
10±1
viscosidad
3.06 (typical)
bp
81-83 °C
mp
−89 °C
densidad
0.785 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Clave InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cheol Jang et al.
Optics express, 20(3), 2143-2148 (2012-02-15)
We demonstrate the optical characteristics of YVO4:Eu3+ phosphor in close proximity to Ag nanofilm to create a highly efficient emitting layer in mirror-type self-emissive displays. The propagating surface plasmon mode induced between the dielectric layer (MgO) and the Ag nanofilm
Jiangli Wang et al.
ChemSusChem, 5(7), 1307-1312 (2012-04-03)
Y(2)O(3):Er(3+) nanorods are synthesized by means of a hydrothermal method and then introduced into a TiO(2) electrode in a dye-sensitized solar cell (DSSC). Y(2)O(3):Er(3+) improves infrared light harvest via up-conversion luminescence and increases the photocurrent of the DSSC. The rare
Masoud Allahkarami et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(12), 1279-1284 (2011-10-14)
Chipping failures observed clinically in bilayer systems of porcelain and zirconia restorations should be coupled with a monoclinic to tetragonal phase transformation in the zirconia layer due to the high compressive stress. Phase transformations were mapped using 2D micro X-ray
Eun-Ok Oh et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(25), 3373-3377 (2012-06-01)
An extremely thin bilayer electrolyte consisting of yttria-stabilized zirconia (YSZ) and gadolinia-doped ceria (GDC) is successfully fabricated on a sintered NiO-YSZ substrate. Major processing flaws are effectively eliminated by applying local constraints to YSZ nanoparticles, and excellent open circuit voltage
Carolina Mochales et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(6), 1694-1701 (2012-11-08)
The interest in electrophoretic deposition (EPD) for nanomaterials and ceramics production has widely increased due to the versatility of this technique to effectively combine different materials in unique shapes and structures. We successfully established an EPD layering process with submicrometer
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.