Merck
701947
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(Dimethylamino)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20BN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
107-112 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
Clave InChI
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)