701106
2-Benzofuranylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(Benzofuran-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
198-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H12BNO5/c1-15-7-12(16)19-14(20-13(17)8-15)11-6-9-4-2-3-5-10(9)18-11/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
ASPDKYQZQMDSKZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)