Merck
701033
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F5N2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463
densidad
1.524 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
Clave InChI
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)