Merck
701025
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1H-indazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
119-125 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)