700339
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase
nanoparticles, <100 nm particle size, dispersion, 48-52 wt. % in xylene, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium dioxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
dispersion
nanoparticles
concentración
48-52 wt. % in xylene
tamaño de partícula
<100 nm
~30 nm (primary particle size of starting nanopowder)
bp
>135 °C
cadena SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications