Merck
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
102-107 °C
functional group
aldehyde
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI key
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)