Merck
699683
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
51-54 °C
functional group
aldehyde
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI key
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)