Merck
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14BNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
263.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
mp
201-207 °C
SMILES string
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)