Merck
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
225.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
mp
134-144 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)