Merck
698342
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H56BF4P2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
716.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)[C@H]2CC[C@H](C(C)C)P2c3ccccc3P4[C@H](CC[C@@H]4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2.C8H12.BF4.Rh/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t21-,22-,23-,24-;;;/m1.../s1
Clave InChI
AXLKBYDAACXFBH-QPZXYOTCSA-N
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)