Merck
697990
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11BN2O4
Peso molecular:
258.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
255-262 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
Clave InChI
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)