697737
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
sublimed grade, 99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Productos recomendados
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
pérdida
0.5 wt. % loss on heating, 332°C (typical, TGA)
mp
>300 °C (lit.)
411 °C (DSC)
λmáx.
259 nm
fluorescencia
λex 390 nm; λem 519 nm
Energía orbital
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
rendimiento de la unidad OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
- Color: green
- Max. Luminance: 20000 Cd/m2
- Max. EQE: 1.2 %
- Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
- Color: green
- Max. Luminance: 100000 Cd/m2
- Max. EQE: 8 %
- Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: red
- Max. Luminance: 24529 Cd/m2
- Max. EQE: 17 %
- Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: green
- Max. Luminance: 207839 Cd/m2
- Max. EQE: 21.6 %
- Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 9100 Cd/m2
- Max. EQE: 2.5 %
- Turn-On Voltage: 3.2 V
cadena SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.