697710
DM-BINAP
97%
Sinónimos:
2,2′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl, 2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl, 3,5-Xylyl-BINAP
About This Item
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
257-262 °C
functional group
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)