Merck
697648
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxy-1-propenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
Sinónimos:
Pentafluoro(3-hydroxy-1-propenyl)sulfur
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5F5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
184.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.381
densidad
1.692 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
Clave InChI
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)