Merck
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carboxylate
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 187,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
237.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
164-168 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
Clave InChI
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)