Merck
696609
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(4-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-thiophene, 4-Methyl-2-thienylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
mp
26-31 °C
cadena SMILES
Cc1csc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-9(15-7-8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
FNRMPXJVCSMVMA-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)