Merck
696544
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
57-62 °C
cadena SMILES
Cc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-7-15-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
DGJCULPYCMEHFZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)