Merck
69650
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methylvalerate
≥97.0%
Sinónimos:
Methyl 3-methylpentanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1744678
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.405
densidad
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)