Merck
696161
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
160-164 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
Clave InChI
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)