Merck
695416
Sigma-Aldrich
2-(4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11FO3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
97-101 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11FO3/c15-11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)