Merck
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
175.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
concentration
~20% in H2O (T)
SMILES string
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)