69498
Glyceryl tristearate
technical
Sinónimos:
1,2,3-Trioctadecanoylglycerol, Glycerol tristearate, Tristearin
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
InChI key
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c