694908
Lanthanum
foil, thickness 1 mm, 99.9% (rare earth, metals basis)
About This Item
Ensayo
99.9% (rare earth, metals basis)
Formulario
foil
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
resistividad
54 μΩ-cm
grosor
1 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
densidad
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[La]
InChI
1S/La
Clave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)