Merck
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-Cyanobutyl)thioacetate
97%
Sinónimos:
5-(Acetylsulfanyl)-pentanenitrile, S-(4-Cyanobutyl)ethanethioate, Thiolacetylpentanenitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
157.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.487
densidad
1.057 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clave InChI
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)