Merck
694207
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H38ClN2P
Número de CAS:
Peso molecular:
445.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
212-220 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(P2Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H38ClN2P/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)28-15-16-29(30(28)27)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20H,15-16H2,1-8H3
InChI key
GOXQIZBBMCFUBH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)