Merck
69418
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-3-(trifluoromethyl)-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
333.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Clave InChI
UPKLBXIBSSZUID-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abhilash Padavannil et al.
Bio-protocol, 10(10), e3625-e3625 (2021-03-05)
Histones constitute the protein components of nucleosomes. Despite their small sizes, histones do not diffuse through the nuclear pore complex. Instead, they are transported to the nucleus by importins, either alone or in complex with histone chaperones. Determining the molecular