Merck
693979
Sigma-Aldrich
(1E,2E)-1,2-Bis(2,6-Diisopropylphenylimino)ethane
90%
Sinónimos:
Glyoxal bis(2,6-diisopropylanil), N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,4-diazabutadiene, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethanediimine
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H7)2C6H3NCHCHNC6H3(C3H7)2
Número de CAS:
Peso molecular:
376.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
105-109 °C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1\N=C\C=N\c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H36N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3/b27-15+,28-16+
Clave InChI
JWVIIGXMTONOFR-DPCVLPDWSA-N
Aplicación
  • Reactant in preparation of derived ruthenium olefin metathesis catalysts
  • N-cyclic carbene ligand
Catalyst in:
  • Palladium-catalyzed aerobic alc. oxidn. supported by a-diimine ligands
  • Regioselective alkylation in presence of ruthenium-bisimine catalytic precursors
  • N-arylation of aromatic amines
  • Preparation of ruthenium nitrosyl alpha-diimine and iminoketone complexes as catalysts for transfer hydrogenation of ketones and atom transfer radical polymerization reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)