Merck
693804
Sigma-Aldrich
Zirconium–scandium–iron alloy
greener alternative
About This Item
Fórmula lineal:
Zr4Sc1Fe10
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Sc].[Fe].[Zr]
InChI
1S/Fe.Sc.Zr
Clave InChI
JYODYTROXJSIEE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
High pressure vessels for mobile storage of hydrogen. New storage systems based on AB2-type intermetallics with good hydrogen absorption parameters. Materials are typical representative of AB2 alloys.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)