Documentos clave
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
Gd5Ge2Si2
Peso molecular:
987.70
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
≥99%
Formulario
powder and chunks
composición
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp
1313 °C
Propiedades físicas
Curie Temperature: ~70 K
Información legal
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)