Merck
692263
Sigma-Aldrich
PEPPSI-SONO-sp2
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H40Cl3N3Pd · 0.4CuI
Peso molecular:
755.64
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
cadena SMILES
[Cu]I.[Cu]I.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Clc1cccnc1.Clc2cccnc2.Clc3cccnc3.Clc4cccnc4.Clc5cccnc5.CC(C)c6cccc(C(C)C)c6N7CN(C=C7)c8c(cccc8C(C)C)C(C)C.CC(C)c9cccc(C(C)C)c9N%10CN(C=C%10)c%11c(cccc%11C(C)C)C(C)C.CC(C)c%12cccc(C(C)C)c%12N%13CN(C=C%13)c%14c(cccc%14C(C)C)C(C)C.CC(C)c%15cccc(C(C)C)c%15N%16CN(C=C%16)c%17c(cccc%17C(C)C)C(C)C.CC(C)c%18cccc(C(C)C)c%18N%19CN(C=C%19)c%20c(cccc%20C(C)C)C(C)C
InChI
1S/5C27H38N2.5C5H4ClN.10ClH.2Cu.2HI.5Pd/c5*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;5*6-5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5*9-16,18-21H,17H2,1-8H3;5*1-4H;10*1H;;;2*1H;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2*+1;;;5*+2/p-12
Clave InChI
HHZQXZQIQVCMBL-UHFFFAOYSA-B
Aplicación
Catalyst formulation of PEPPSI-IPr and CuI (1:0.4 molar ratio) for Sonogashira coupling of terminal alkynes with sp2 centers.
Información legal
US Patent 7250510
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)