Merck
692034
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrF3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.493
densidad
1.517 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)